4-Bromosalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
OR15002-25G
OR15002-100G
OR15002-5G
APOSOR15002-25GEA
1210
CZK
APOSOR15002-25G
APOSOR15002-100G
APOSOR15002-5G
4-Bromosalicylic acid 98%
4-Bromosalicylic acid
Vzorec:
C₇H₅BrO₃ Bod tání: 216…217 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797970 CAS číslo: 1666-28-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |