Tisk…
4-Bromo-m-anisidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 3110 CZK
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202.05
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664063
CAS číslo: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III