Tisk…
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 1080 CZK
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182.1800 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00962666
CAS číslo: 3360-79-0