(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR150-1G
OR150-5G
APOSOR150-1GEA
20670
CZK
APOSOR150-1G
APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Vzorec:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Bod varu: 219…221 °C Hustota: 0,973 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >85 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
1572-95-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...