Tisk…
6-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14998-1G OR14998-25G OR14998-5G
APOSOR14998-1GEA 622 CZK
APOSOR14998-1G APOSOR14998-25G APOSOR14998-5G
6-Bromoisoquinoline
6-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD04973299
CAS číslo: 34784-05-9