Tisk…
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14995-1G OR14995-5G OR14995-25G
APOSOR14995-1GEA 622 CZK
APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G APOSOR14995-25G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077436
CAS číslo: 1621-91-6