Tisk…
Oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14992-10G OR14992-1G OR14992-5G
APOSOR14992-10GEA 5720 CZK
APOSOR14992-10G APOSOR14992-1G APOSOR14992-5G
Oxazole 95%
Oxazole
Vzorec: C₃H₃NO
Bod varu: 69…70 °C
Bod tání: –87 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009751
CAS číslo: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 1993
ADR: 3,II