Tisk…
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14973-100G OR14973-25G
APOSOR14973-100GEA 0 CZK
APOSOR14973-100G APOSOR14973-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂O
Bod tání: 200…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051504
CAS číslo: 932-22-9