Tisk…
3-Amino-6-methoxypyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 1950 CZK
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Bod tání: 103…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646127
CAS číslo: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1