Tisk…
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, Methyl 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR1496-1G OR1496-5G OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA 2480 CZK
APOSOR1496-1G APOSOR1496-5G APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Vzorec: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,63 g/mol
Bod varu: 100…108 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216528
CAS číslo: 205985-98-4