Tisk…
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR14942-1G OR14942-5G OR14942-10G
APOSOR14942-1GEA 2150 CZK
APOSOR14942-1G APOSOR14942-5G APOSOR14942-10G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Bod varu: 119…120 °C/14mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129068
CAS číslo: 4677-18-3
UN: 1987
ADR: 3 III