Tisk…
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14933-1G
APOSOR14933-1GEA 2480 CZK
APOSOR14933-1G
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂S
MW: 198,25 g/mol
Bod tání: 162,5…164.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01568825
CAS číslo: 1011-41-2