Tisk…
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 622 CZK
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974527
CAS číslo: 139042-59-4