Tisk…
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14923-1G OR14923-250MG
APOSOR14923-1GEA 2080 CZK
APOSOR14923-1G APOSOR14923-250MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆BrCl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260933
CAS číslo: 39741-46-3
UN: 1759
ADR: 8,III