Tisk…

2,6-Dichloropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR1491-100G OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA 622 CZK
APOSOR1491-100G APOSOR1491-500G
2,6-Dichloropyridine 98%
2,6-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Bod varu: 211 °C
Bod tání: 84…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006244
CAS číslo: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR