7-Chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14909-1G
OR14909-5G
OR14909-25G
APOSOR14909-1GEA
622
CZK
APOSOR14909-1G
APOSOR14909-5G
APOSOR14909-25G
7-Chloroquinoline
7-Chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₆ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00956370 CAS číslo: 612-61-3 EINECS: 612-108-0 |