Tisk…
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxyquinoline
OR14908-25G OR14908-5G
APOSOR14908-25GEA 2150 CZK
APOSOR14908-25G APOSOR14908-5G
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Methyl-6-quinolyl ether
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Bod varu: 140…146 °C/15mmHg
Bod tání: 17…20 °C
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006800
CAS číslo: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2