Tisk…

4-Methylquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 7380 CZK
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Methylquinoline
4-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 261…263 °C
Bod tání: 44478 °C
Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006784
CAS číslo: 491-35-0
EINECS: 207-734-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR