Tisk…
D(-)-allo-Isoleucine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 1490 CZK
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucine 97%
D(-)-allo-Isoleucine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod tání: 285 °C
Hustota: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066445
CAS číslo: 1509-35-9