Tisk…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14896-1G OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA 1240 CZK
APOSOR14896-1G APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817559
CAS číslo: 56935-79-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III