2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-5-formyl-1,3-thiazole, 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-Chlorothiazole-5-carboxaldehyde
OR14891-1G
OR14891-250MG
OR14891-5G
APOSOR14891-1GEA
705
CZK
APOSOR14891-1G
APOSOR14891-250MG
APOSOR14891-5G
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₄H₂ClNOS MW: 147.58 g/mol Bod tání: 81.5…84 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01568717 CAS číslo: 95453-58-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |