Tisk…
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 9920 CZK
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Bod tání: 72…73 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 906353-01-3