2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR14882-1G
OR14882-250MG
OR14882-5G
APOSOR14882-1GEA
5720
CZK
APOSOR14882-1G
APOSOR14882-250MG
APOSOR14882-5G
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₇BO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09879905 CAS číslo: 864776-02-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |