Tisk…
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14881-1G OR14881-250MG
APOSOR14881-1GEA 8200 CZK
APOSOR14881-1G APOSOR14881-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClO₂
MW: 162.62 g/mol
Bod varu: 110…111 °C/11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669649
CAS číslo: 40500-05-8
UN: 3265
ADR: 8 II