Tisk…
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14874-1G OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA 0 CZK
APOSOR14874-1G APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 220,5…230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09879911
CAS číslo: 380922-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III