Tisk…
2,4,6-Tribromoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 5460 CZK
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Vzorec: C₇H₅Br₃O
Bod varu: 297…299 °C
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192510
CAS číslo: 607-99-8