Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidine, Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR14855-1G
OR14855-500MG
APOSOR14855-1GEA
7670
CZK
APOSOR14855-1G
APOSOR14855-500MG
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Vzorec:
C₆H₅N₃S MW: 151,19 g/mol Bod tání: 234…236 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01316189 CAS číslo: 14080-56-9 |