Tisk…
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14846-1G OR14846-5G OR14846-10G
APOSOR14846-1GEA 622 CZK
APOSOR14846-1G APOSOR14846-5G APOSOR14846-10G
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114751
CAS číslo: 17467-35-5