Tisk…
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14841-1G OR14841-5G OR14841-25G
APOSOR14841-1GEA 622 CZK
APOSOR14841-1G APOSOR14841-5G APOSOR14841-25G
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C4H5N3O2
MW: 127,1014 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463977
CAS číslo: 34334-96-8