Tisk…
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(1,3-Dioxoprop-2-yl)-2-nitrobenzoic acid
OR1483-1G OR1483-25G OR1483-5G
APOSOR1483-1GEA 3870 CZK
APOSOR1483-1G APOSOR1483-25G APOSOR1483-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO₆
MW: 237.17 g/mol
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216502
CAS číslo: 205680-83-7
UN: 3261
ADR: 8 III