tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14819-10G
OR14819-1G
OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA
25460
CZK
APOSOR14819-10G
APOSOR14819-1G
APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₅N₃O₄S Bod tání: 140…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09865021 CAS číslo: 1017782-66-9 |