1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14809-1G
OR14809-5G
APOSOR14809-1GEA
9560
CZK
APOSOR14809-1G
APOSOR14809-5G
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Vzorec:
C₁₂H₁₄BrN₃O Bod tání: 144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09865012 CAS číslo: 1017782-60-3 |