Tisk…
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14806-250MG
APOSOR14806-250MGEA 1870 CZK
APOSOR14806-250MG
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09865026
CAS číslo: 28694-90-8