Tisk…
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1478-25G OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA 1080 CZK
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013982
CAS číslo: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III