Tisk…
N-Boc-L-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Alpha-t-Boc-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, BOC-L-Alanine, Boc-Ala-OH
OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 622 CZK
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod tání: 79…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037225
CAS číslo: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8