Tisk…
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 622 CZK
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,1500 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456498
CAS číslo: 20357-24-8