Tisk…
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 4140 CZK
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672930
CAS číslo: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III