Tisk…
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14759-25G OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-25GEA 1410 CZK
APOSOR14759-25G APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₁NO₃·HCl
Bod varu: 282,3 °C
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080855
CAS číslo: 40216-83-9