Tisk…
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 3640 CZK
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367779
CAS číslo: 607373-82-0