Tisk…
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14754-100G OR14754-25G
APOSOR14754-100GEA 2110 CZK
APOSOR14754-100G APOSOR14754-25G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₄
Bod tání: 167…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210087
CAS číslo: 4023-02-3
EINECS: 429-520-1