Tisk…
3-(Aminomethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxybenzylamine
OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 1780 CZK
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 165…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798977
CAS číslo: 73604-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III