L-Lyzin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14752-100G
OR14752-1KG
OR14752-500G
APOSOR14752-100GEA
744
CZK
APOSOR14752-100G
APOSOR14752-1KG
APOSOR14752-500G
L-Lyzin
L-Lyzin
Vzorec:
C₆H₁₄N₂O₂ Bod tání: 215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064433 CAS číslo: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 |