Tisk…
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
OR14751-1G OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA 1700 CZK
APOSOR14751-1G APOSOR14751-5G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,139 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01311588
CAS číslo: 54118-76-2