Tisk…
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14748-10G OR14748-1G OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA 8070 CZK
APOSOR14748-10G APOSOR14748-1G APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₉Cl₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023304
CAS číslo: 2031-23-4