Tisk…
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-p-tBu-Phe-OH
OR14740-1G OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA 1660 CZK
APOSOR14740-1G APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221.3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02259528
CAS číslo: 82372-74-5