Tisk…
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 7250 CZK
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
Bod tání: 120…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568075
CAS číslo: 386715-41-9