Tisk…
2-Allyl-D-glycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
OR14737-5G
APOSOR14737-5GEA 3110 CZK
APOSOR14737-5G
2-Allyl-D-glycine 98%
2-Allyl-D-glycine
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,1 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063104
CAS číslo: 54594-06-8