Tisk…
L-Allylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Allylglycine, H-Ally-Gly-OH, H-Gly(Ally)-OH, 2-Allyl-L-glycine, (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid, (2S)-2-Aminopent-4-enoic acid, L-2-Amino-4-pentenoic acid L-Allylglycine L-alpha-Allylglycine, (S)-2-Allylglycine
OR14736-5G
APOSOR14736-5GEA 1080 CZK
APOSOR14736-5G
L-Allylglycine
L-Allylglycine
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,132 g/mol
Bod tání: 283 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002627
CAS číslo: 16338-48-0