3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14732-1G
OR14732-5G
APOSOR14732-1GEA
0
CZK
APOSOR14732-1G
APOSOR14732-5G
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Vzorec:
C₇H₉NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064335 CAS číslo: 22951-96-8 |