Tisk…
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Pyridyl)-alanine·2HCl, H-4-Pal-OH, L-4-Pyridylalanine
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 3740 CZK
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
MW: 239,2 g/mol
Bod tání: 257…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860883
CAS číslo: 37535-49-2